Läs mer
Vattenfritt natriumsulfat, Pharmpur™ , Scharlab
Produktkod. 11338564
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338564 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 11338564 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO0665005P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i analytisk kemi och i torkning av organiska lösningsmedel.
  • Synonymer: Svavelsyranatriumsalt
  • Molekylformel :Na2SO4
  • Molmassa: 142,04 g/mol
  • CAS: 7757-82-6
  • EIN ECS nr: 231-820-9
Specifikationer
Kokpunkt >890°C (decomposition)
Smältpunkt 888°C
CAS 7757-82-6
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 kg
Molekylformel Na2O4S
MDL-nummer MFCD00003504
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dinatriumsulfat
Molekylvikt (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formel vikt 142.04g/mol
Procent renhet 98.5 to 101% (on dried sample)
Kvalitet Pharmpur
Identifiering Passes Test
Förlust vid torkning 0.5% max (130°C)
Utseende Clear, Colorless