Läs mer
Sodium Sulfate Decahydrate, 97%, Reagent grade, Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Sulfate Decahydrate |
| Smältpunkt | 32.4°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Na2SO4 · 10H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 322.2g/mol |
| Procent renhet | 97% |
| Kvalitet | Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |