Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumsulfatdekahydrat, 99 %, för biokemi
Produktkod. 12672936 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12672936 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
12645127 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12672936 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 447930025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-02-2027
CAS: 7727-73-3 | Na2O4S·10H2O | 322,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-73-3
Molekylformel Na2O4S·10H2O
Molekylvikt (g/mol) 322.2
InChI-nyckel RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
IUPAC-namn dinatrium;sulfat;dekahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium sulfate decahydrate
Smältpunkt 884,0 °C
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel Na2SO4·10H2O
Löslighetsinformation Klar, färglös
Formel vikt 322.2
Procent renhet 99%
Kvalitet Biokemisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.