Läs mer
Natriumsulfatdekahydrat, 99 %
Beskrivning
Natriumsulfatdekahydrat används som ett laboratoriereagens för att fälla ut protein. Det används till stor del som fyllmedel i pulveriserade tvättmedel för hem. Det underlättar utjämning, minskar negativa laddningar på fibrer, vilket gör att färgämnet kan penetrera jämnt. Det undviker korrosion av rostfria kärl som används vid färgning. Det används också som laxermedel och ersätter effektivt läkemedlet paracetamol i kroppen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumsulfatdekahydrat används som laboratoriereagens för att fälla ut protein. Det används främst som fyllmedel i pulveriserade tvättmedel för hemmet. Det underlättar utjämning, minskar negativa laddningar på fibrerna, vilket gör att färgämnet tränger in jämnt. Det undviker korrosion i rostfria stålkärl som används vid färgning. Det används också som laxermedel och ersätter effektivt läkemedlet paracetamol i kroppen.
Löslighet
Löslig i vatten och glycerin. Olöslig i etanol och metanol.
Anteckningar
Stabil. Oförenlig med starka syror, aluminium och magnesium.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium sulfate decahydrate |
| Smältpunkt | ∼32 °C |
| pH | 5.2 till 8.0 |
| Fysisk form | Kristallint pulver och/eller kristaller |
| Kvantitet | 5000 g |
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 1.46 |
| Merck Index | 14,8680 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och glycerin. Olöslig i etanol och metanol. |
| Formel vikt | 322,19 (142,04 Vattenfattig) |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.