Läs mer
Sodium Sulfate Decahydrate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium sulfate decahydrate |
| Smältpunkt | 32.4°C |
| Färg | Colorless |
| pH | 5 to 7 |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | Na2SO4 · 10H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 322.2g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |