Läs mer
Sodium Sulfate Decahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Sodium Sulfate Decahydrate, Certified AR for Analysis
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 884°C |
| Färg | White |
| pH | 5.2 to 9.2 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 322.2g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |