missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Sulfate Decahydrate, Supelco™

Produktkod. 15854890
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15854890 1 kg 1kg
15827510 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15854890 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1066481000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7727-73-3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Sulfate Decahydrate
Smältpunkt 32.4°C
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00149189
Synonym Sodium sulfate decahydrate, Sodium sulfate decahydrate
Molekylvikt (g/mol) 322.2
Kvalitet Research
Densitet 1.464 g/cm3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.