Läs mer
Natriumsulfat, Honeywell
Produktkod. 15666870 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15666870 1 kg 1kg
15676870 5 kg 5kg
15686870 6 x 1 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15666870 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 719621KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Purum pa, vattenfri,≥ 99,0 % (T)
  • Produkter med garantibevis och/eller lämpliga för den angivna analytiska tillämpningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium sulfate
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Na2SO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn dinatrium;sulfat
Formel vikt 142.04g/mol
Procent renhet ≥99% (T)
Densitet 2.68g/mL at 25°C