Läs mer
Natriumsulfat, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7757-82-6 |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | Na2O4S |
| MDL-nummer | MFCD00003504 |
| Synonym | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (100mg/mL), yielding a clear, colorless solution. |
| InChI-nyckel | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | dinatrium;sulfat |
| Visa mer |