Läs mer
Natriumsulfat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, Ph. Eur., USP, vattenfritt 99,0–100,5 % (beräkning till det torkade ämnet), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Sulfate |
| Namnnotering | Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph. Eur.Bp, USP |
| Fysisk form | Vattenfri |
| Kvantitet | 1 kg |
| Densitet | 2,68 g/ml vid 25 °C |
| Linjär formel | Na2SO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | dinatrium;sulfat |
| Formel vikt | 142,04 g/mol |
| Procent renhet | 99 till 100,5 % (beräkning till det torkade ämnet) |
| Visa mer |