Läs mer
Natriumsulfat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, Ph. Eur., USP vattenfri, 99,0-100,5 % (beräknat till den torkade substansen), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15651340 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
100 kg
Förpackningsstorlek:
100kg
1kg
2.5kg
25kg
50kg
Paket med 6
Produktkod. 15651340
Brand: Honeywell-Fluka 134642.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP , vattenfri, 99,0-100,5 % (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Sulfate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.Bp, USP
Fysisk form Vattenfri
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel Na2SO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn dinatrium;sulfat
Formel vikt 142.04g/mol
Procent renhet 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Kvalitet puriss.
Densitet 2.68g/mL at 25°C