Läs mer
Natriumsulfat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., vattenfattig, ≥99,0 %, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Sulfate |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Fysisk form | Vattenfri |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | Na2SO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 142,04 g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |
| Densitet | 2,68 g/ml vid 25 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium sulfate