Läs mer
Natriumsulfat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., vattenfri,≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15653460 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
Paket med 6
Produktkod. 15653460
Brand: Honeywell-Fluka 314812.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., vattenfri,≥ 99,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC-namn dinatrium;sulfat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Sulfate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Fysisk form Vattenfri
Kvantitet 2.5 kg
Linjär formel Na2SO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 142.04g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Densitet 2.68g/mL at 25°C
Produktbeteckning
  • Sodium sulfate