Läs mer
Natriumsulfat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., vattenfri,≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15673460 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
Paket med 6
Produktkod. 15673460
Brand: Honeywell-Fluka 314816X1KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., vattenfri,≥ 99,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC-namn dinatrium;sulfat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium sulfate
Smältpunkt 884°C (literature)
Namnnotering Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Vattenfri
Kvantitet 6 x 1 kg
Linjär formel Na2SO4
Formel vikt 142.04
Procent renhet >99%
Kvalitet ACS-reagens/reagens ISO/reagens Ph. Eur.
Förpackning Poly flaska
Densitet 2.68 g/mL at 25 °C(lit.)