Läs mer
Sodium Sulfide, 9-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Sulfide |
| Namnnotering | 9-Hydrate |
| CAS | 1313-84-4 |
| Fysisk form | Crystals |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | H18Na2O9S |
| MDL-nummer | MFCD00149184 |
| InChI-nyckel | ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--] |
| IUPAC-namn | disodium nonahydrate sulfanediide |
| Visa mer |