Läs mer
Natriumsulfid, vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344779
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344779 25 g 25g
11354779 5 g 5g
11364779 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11344779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 065122.14
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1313-82-2 | Molekylformel: Na2S | Molekylvikt: 78,04 g/mol
I organiska kemikalier, färgämnen rayon, läder och papper, i hydrometallurgi av guldmalm, sulfidering av oxiderade bly- och kopparmalmer och som analytiskt reagensNatriumsulfid används främst inom massa- och pappersindustrin i Kraft behandla. Det fungerar som ett syrereningsmedel vid vattenbehandling. Andra applikationer inkluderar malmflotation, oljeåtervinning, framställning av färgämnen och rengöringsmedel. Inom läderbearbetningsindustrin används det för kalkning som ett hårborttagningsmedel. Det används också inom textilindustrin som blekmedel och avsvavlingsmedel och som avkloreringsmedel vid kemisk fotografering för toning av svartvita fotografier samt metallutfällning. Det spelar en viktig roll som sulfonerings- och sulfometyleringsmedel i den kemiska industrin och vid produktion av gummikemikalier, svavelfärgämnen och andra kemiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-82-2
Molekylformel Na2S
Molekylvikt (g/mol) 78.04
MDL-nummer MFCD00003498
InChI-nyckel GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium sulfide, sodium sulfide na2s, disodium monosulfide, na2s, disodium sulphide, sodium sulfide van, hsdb 772, sodium sulfide, anhydrous dot, sodum sulfuret, na2-s
PubChem CID 237873
LEDER [Na+].[Na+].[S--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium sulfide, anhydrous
Smältpunkt 950 °C
Fysisk form Granulat
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Densitet 1.856 g/mL
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Bryts ner i syra. Lätt löslig i alkohol. Olöslig i eter Löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol. Olöslig i eter.
IUPAC-namn dinatrium;sulfanid
Formel vikt 78.04
Kvalitet Ograderat
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium sulfide anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium sulfide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.