Läs mer
Natriumsulfidhydrat, 60-64%, extra ren, flingor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10115683 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10115683 10 kg Fibertrumma 10kg
10499630 1 kg Plastflaska 1kg
10294990 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10115683 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 133720100
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27610-45-3
Molekylformel Na2S
Molekylvikt (g/mol) 78.04
MDL-nummer MFCD00149183
InChI-nyckel GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45051681
LEDER [Na+].[Na+].[S--]
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium sulfide hydrate
Färg Gult
Fysisk form Flakes and Chunks
Kvantitet 10 kg
Analysprocentintervall 60 to 64% (Na2S) (Iodimetry)
Linjär formel Na2S·xH2O
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
IUPAC-namn dinatriumsulfandiid
Formel vikt 78.04
Procent renhet 60 to 64%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Fibertrumma
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.