Läs mer
Sodium Sulfide Hydrate, Honeywell™
Produktkod. 15691440 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15691440 250 g Glass Bottle 250g
15681440 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15691440 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 14738250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
for gravimetric analysis
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27610-45-3
Molekylformel Na2S
Molekylvikt (g/mol) 78.04
MDL-nummer MFCD00149183
InChI-nyckel GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45051681
LEDER [Na+].[Na+].[S--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Sulfide Hydrate
Färg Colorless
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1849
IUPAC-namn disodium;sulfanide;hydrate
Formel vikt 78.04g/mol (anhydrous basis)
Procent renhet 59 to 65%
Förpackning Glass Bottle
Utseende Flakes