Läs mer
Natriumsulfidhydrat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Natriumsulfidhydrat används som syrerenare vid vattenbehandling, blekmedel i textilindustrin, avsvavling och som avkloreringsmedel och i läderindustrin, sulfonering och sulfometyleringsmedel i kemisk industri. Det är involverat i produktionen av gummikemikalier och svavelfärgämnen. Det används också för att framställa 3-nitroanilin från 1,3-dinitrobensen och tioetrar från alkylhalogenid. Det spelar en viktig roll i andra applikationer som malmflotation, oljeåtervinning, framställning av färgämnen och rengöringsmedel. Dessutom används det inom massa- och pappersindustrin i Kraft behandla.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium sulfide hydrate |
| Smältpunkt | ∽50°C (decomposition) |
| Fysisk form | Flingor |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN1849 |
| Merck Index | 14,8681 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in etherSoluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in ether. |
| IUPAC-namn | dinatriumsulfandiid |
| Formel vikt | 78.04 (anhydrous) |
| Kvalitet | Teknisk |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium sulphide hydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium sulphide hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.