Läs mer
Sodium Sulfide Hydrate (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Sulfide Hydrate (Technical Grade) |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/2Na.S |
| Formel vikt | 77.9516 |