Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium sulfide nonahydrate |
| CAS | 1313-84-4 |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | H18Na2O9S |
| Linjär formel | Na2S·9H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149184 |
| UN-nummer | UN1849 |
| InChI-nyckel | ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--] |
| IUPAC-namn | disodium nonahydrate sulfanediide |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium sulfide nonahydrate
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H301 + H311-Giftigt vid förtäring eller hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.