Läs mer
Sodium sulfide nonahydrate, 98+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium sulfide nonahydrate |
| Smältpunkt | 50.0°C |
| Färg | Colorless or Yellow |
| Fysisk form | Adhering Crystals Chunks |
| Kvantitet | 25 g |
| Analysprocentintervall | 98% min. (Iodimetry) |
| Linjär formel | Na2S·9H2O |
| Fieser | 01,1104; 11,492 |
| Merck Index | 15, 8810 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: 180g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium sulfide nonahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .