Läs mer
Sodium sulfide nonahydrate, 98+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10596553 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10596553 500 g Glass bottle 500g
10761894 2.5 kg Glass bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10596553 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 387065000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1313-84-4
Molekylformel H18Na2O9S
Molekylvikt (g/mol) 240.17
MDL-nummer MFCD00149184
InChI-nyckel ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn disodium nonahydrate sulfanediide
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium sulfide nonahydrate
Smältpunkt 50.0°C
Färg Colorless or Yellow
Fysisk form Crystalline Chunks
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 32.0 to 38% (Na2S) (Iodimetry)
Linjär formel Na2S·9H2O
Merck Index 15, 8810
Löslighetsinformation Solubility in water: 180g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formel vikt 240.18
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Extra Pure
Förpackning Glass bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium sulfide nonahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.