Läs mer
Sodium Sulfide Nonahydrate (Technical), TRC
Produktkod. 30410189
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30410189 100 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30410189 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS670980100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium sulfide nonahydrate
CAS 1313-84-4
Kvantitet 100 g
Molekylformel 2 Na. S . 9 H2 O
Synonym Sodium Sulfide (Na2S) Nonahydrate, Disodium Sulfide Nonahydrate, Sodium Monosulfide Nonahydrate, Sodium Sulfide Enneahydrate
InChI formel InChI=1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;/q2*+1;;;;;;;;;;-2
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S-2]
IUPAC-namn disodium sulfide; nonahydrate
Molekylvikt (g/mol) 240.18
Formel vikt 240.0467