Läs mer
Sodium Sulfide Nonahydrate (Technical), TRC
Produktkod. 30409502
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30409502 25 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30409502 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS67098025G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium sulfide nonahydrate
CAS 1313-84-4
Kvantitet 25 g
Molekylformel 2 Na. S . 9 H2 O
Synonym Sodium Sulfide (Na2S) Nonahydrate, Disodium Sulfide Nonahydrate, Sodium Monosulfide Nonahydrate, Sodium Sulfide Enneahydrate
InChI formel InChI=1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;/q2*+1;;;;;;;;;;-2
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S-2]
IUPAC-namn disodium sulfide; nonahydrate
Molekylvikt (g/mol) 240.18
Formel vikt 240.0467