Läs mer
Natriumsulfit, ≥98,0 %, ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15682450
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15682450 500 g Poly flaska 500g
15672450 2.5 kg Polyflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15682450 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 239321500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00 SEK
    445.23 SEK / 500g
    Save 40.77 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-02-2027
ACS-reagens,≥ 98,0 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-83-7
Molekylformel Na2O3S
Molekylvikt (g/mol) 126.037
MDL-nummer MFCD00003503
InChI-nyckel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-namn dinatrium;sulfit
LEDER [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Sulfite
Smältpunkt 600 °C
Färg Vitt
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na2SO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation Löslig i vatten, 126 g/L vid 20 °C
Formel vikt 126,04 g/mol
Procent renhet ≥98.0%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Utseende Pulver eller kristaller
Densitet 2,6 g/cm3