Läs mer
Natriumsulfit, 98,5 %, för analys, vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3756707 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
5kg
Produktkod. 10422031
Brand: Thermo Scientific Acros 219270250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-83-7
Molekylformel Na2O3S
Molekylvikt (g/mol) 126.04
MDL-nummer MFCD00003503
InChI-nyckel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-namn dinatrium;sulfit
LEDER [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium sulfite
Smältpunkt >500.0°C
Namnnotering Anhydrous, For analysis
Färg Vitt
Fysisk form Fine Crystals or Crystalline Powder
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 98% min. (Iodimetry)
Linjär formel Na2SO3
Fieser 02,387
Merck Index 15, 8811
Löslighetsinformation Solubility in water: 230 g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ppractically insoluble in alcohol
Formel vikt 126.04
Procent renhet 98.5%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.63, 2.6300g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.