Läs mer
Natriumsulfit, 98 %, för biokemi
Produktkod. 13236329 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13236329 250 g 250g
13226329 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13236329 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447952500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 7757-83-7 ∣ Na2O3S ∣ 126,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-83-7
Molekylformel Na2O3S
Molekylvikt (g/mol) 126.04
InChI-nyckel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-namn dinatrium;sulfit
LEDER [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium sulfite
Smältpunkt >500,0 °C
Fysisk form Pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 250 g
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.63, 2.6300g/mL
Analysprocentintervall 97,5 % min. (Jodimetri)
Linjär formel Na2SO3
Merck Index 15,8811
Löslighetsinformation (1 M i vatten) Klar, färglös
Formel vikt 126.04
Procent renhet 98%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.