Läs mer
Natriumsulfit, ACS, 98,0 % min
Beskrivning
Natriumsulfit används inom fotoindustrin för att skydda framkallningslösningar från oxidation; inom massa- och pappersindustrin; i vattenrening som syreavlägsnande medel, som avsvavlings- och avkloreringsmedel inom läderindustrin och som blekmedel inom textilindustrin. Det används som konserveringsmedel för att förhindra att torkad frukt missfärgas. Det finner tillämpning som ett sulfonerings- och sulfometyleringsmedel i den kemiska industrin. Det är involverat i produktionen av natriumtiosulfat. Andra tillämpningar inkluderar vidare flotationsmalmer, oljeutvinning och tillverkning av färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium sulfite |
| Smältpunkt | >500 °C (dekomposition) |
| Namnnotering | För ACS-analys |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 500 g |
| Känslighet | Luft- och fuktkänslig |
| Analysprocentintervall | 98,0% min |
| Densitet | 2.633 g/mL |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och glycerol. Olöslig i alkohol, flytande klor och flytande ammoniak. |
| Formel vikt | 126.04 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.