Läs mer
Natriumsulfit, ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326818
Change view
Kvantitet:
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326818 2 kg 2kg
1 options
Produktkod. 11326818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013454.A3
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7757-83-7 | Na{2}SO{3}
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Fotografiska framkallare, genererande SO{2}, reduktionsmedel (färgämnen), textilblekning (antiklor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt >500 °C (dekomposition)
CAS 7757-83-7
Fysisk form Fast
Kvantitet 2 kg
Molekylformel Na{2}SO{3}
Procent renhet ≥98.0%