Läs mer
Natriumsulfit, vattenfritt, 98 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Natriumsulfit används inom fotografiindustrin för att skydda framkallande lösningar från oxidation, i massa- och pappersindustrin, i vattenbehandling som syrerensande medel, som avsvavlande och avkloreringsmedel inom läderindustrin samt som blekmedel inom textilindustrin. Det används som konserveringsmedel för att förhindra att torkad frukt missfärgas. Det används som sulfonations- och sulfometyleringsmedel inom kemisk industri. Det är involverat i produktionen av natriumtiosulfat. Andra tillämpningar inkluderar fordflotationsmalmer, oljeutvinning och tillverkning av färgämnen.
Löslighet
Löslig i vatten och glycerol. Olöslig i alkohol, flytande klor och flytande ammoniak.
Anteckningar
Hygroskopisk. Känslig för fukt och luft. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Oförenlig med syror, starka oxiderande medel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium sulfite |
| Smältpunkt | >500 °C (dekomposition) |
| Namnnotering | anhydra |
| Fysisk form | Kristallint pulver och/eller kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| Densitet | 2.633 |
| Merck Index | 14,8682 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och glycerol. Olöslig i alkohol, flytande klor och flytande ammoniak. |
| Formel vikt | 126.04 |
| Procent renhet | 98% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.