Läs mer
Natriumsulfit, vattenfritt, 98 %
Produktkod. 11469056
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469056 2500 g 2500g
11459056 500 g 500g
11479056 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17933.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7757-83-7 ∣ Na2O3S ∣ 126,037 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Natriumsulfit används inom fotografiindustrin för att skydda framkallande lösningar från oxidation, i massa- och pappersindustrin, i vattenbehandling som syrerensande medel, som avsvavlande och avkloreringsmedel inom läderindustrin samt som blekmedel inom textilindustrin. Det används som konserveringsmedel för att förhindra att torkad frukt missfärgas. Det används som sulfonations- och sulfometyleringsmedel inom kemisk industri. Det är involverat i produktionen av natriumtiosulfat. Andra tillämpningar inkluderar fordflotationsmalmer, oljeutvinning och tillverkning av färgämnen.
Löslighet
Löslig i vatten och glycerol. Olöslig i alkohol, flytande klor och flytande ammoniak.
Anteckningar
Hygroskopisk. Känslig för fukt och luft. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Oförenlig med syror, starka oxiderande medel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-83-7
Molekylformel Na2O3S
Molekylvikt (g/mol) 126.037
MDL-nummer MFCD00003503
InChI-nyckel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-namn dinatrium;sulfit
LEDER [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Sodium sulfite
Smältpunkt >500 °C (dekomposition)
Namnnotering anhydra
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 2500 g
Densitet 2.633
Merck Index 14,8682
Löslighetsinformation Löslig i vatten och glycerol. Olöslig i alkohol, flytande klor och flytande ammoniak.
Formel vikt 126.04
Procent renhet 98%
Kvalitet Ograderat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.