Läs mer
Sodium sulfite, anhydrous, 98%
Produktkod. 11479056
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479056 10,000 g 10000g
11459056 500 g 500g
11469056 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17933.0C
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.037 g/mol
Natriumsulfit används inom fotoindustrin för att skydda framkallningslösningar från oxidation, inom massa- och pappersindustrin, i vattenrening som syrereningsmedel, som avsvavlings- och avkloreringsmedel i läderindustrin och som blekmedel inom textilindustrin. Det används som konserveringsmedel för att förhindra att torkad frukt missfärgas. Det finner tillämpning som ett sulfonerings- och sulfometyleringsmedel i den kemiska industrin. Det är involverat i produktionen av natriumtiosulfat. Andra tillämpningar inkluderar flytande malmer, oljeutvinning och tillverkning av färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumsulfit används inom fotoindustrin för att skydda framkallningslösningar från oxidation, inom massa- och pappersindustrin, i vattenrening som syrereningsmedel, som avsvavlings- och avkloreringsmedel i läderindustrin och som blekmedel inom textilindustrin. Det används som konserveringsmedel för att förhindra att torkad frukt missfärgas. Det finner tillämpning som ett sulfonerings- och sulfometyleringsmedel i den kemiska industrin. Det är involverat i produktionen av natriumtiosulfat. Andra tillämpningar inkluderar flytande malmer, oljeutvinning och tillverkning av färgämnen.
Löslighet
Löslig i vatten och glycerol. Olösligt i alkohol, flytande klor och flytande ammoniak.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fukt- och luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med syror, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-83-7
Molekylformel Na2O3S
Molekylvikt (g/mol) 126.037
MDL-nummer MFCD00003503
InChI-nyckel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-namn dinatrium;sulfit
LEDER [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium sulfite
Smältpunkt >500°C (decomposition)
Namnnotering anhydrous
Kvantitet 10,000 g
Merck Index 14,8682
Löslighetsinformation Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,liquid chlorine and liquid ammonia.
Formel vikt 126.04
Procent renhet 98%
Densitet 2.633
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.