Läs mer
Natriumsulfit, vattenfri och ACS-reagenskvalitet, Ricca Chemical
Produktkod. 31750011
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
31750011 500 g
1 options
Produktkod. 31750011 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer RDCS0870500B1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Sulfite
Namnnotering Vattenfri
CAS 7757-83-7
Färg Vitt
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Kristaller eller granuler
Kvantitet 500 g
Förpackning Vit polyflaska med bred munn
Molekylformel Na2O3S
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
InChI-nyckel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn disodium;sulfite
Molekylvikt (g/mol) 126.037
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Procent renhet ≥ 98%
Kvalitet ACS