Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium Sulfite |
| Namnnotering | Vattenfri |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Formel vikt | 126.04 |
| Procent renhet | ≥98.0% |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 2.60kg |