Läs mer
Vattenfri natriumsulfit, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 500 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 8,5 till 10 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 126,04 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |