Läs mer
Sodium Sulfite Anhydrous (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10081313
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10081313
Brand: Fisher BioReagents BP355500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Sulfite Anhydrous
Smältpunkt 500°C
CAS 7757-83-7
Färg White
pH 8.5 to 10
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel Na2O3S
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
InChI-nyckel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn disodium;sulfite
Molekylvikt (g/mol) 126.037
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
Formel vikt 126.04
Procent renhet ≥98.0%
Identifiering Pass Test
Förpackning Amber Glass
Densitet 2.630g/cm³
Visa mer Visa mindre
Faroangivelser
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.