Läs mer
Natriumsulfit, Pharmpur , Scharlab
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7757-83-7 |
| Kvantitet | 5 kg |
| Molekylformel | H14Na2O10S |
| InChI-nyckel | WMJRPJZQQSSDBU-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O |
| IUPAC-namn | dinatriumheptahydratsulfit |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.14 |
| Kvalitet | Pharmpur |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Natriunmsulfit, puriss, Ph Eur, BP, E221
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 4
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .