Läs mer
Natriumsulfit, puriss. p.a., Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Sulfite |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. |
| Fysisk form | Vattenfri |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | Na2SO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 126,04 g/mol |
| Procent renhet | 98 till 100 % (iodometriskt) |
| Kvalitet | puriss. pa |