Läs mer
Natriumsulfit, puriss. pa, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15693440 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
5kg
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15693440 500 g 500g
15673440 1 kg 1kg
15613450 5 kg 5kg
15683440 4 x 5 kg Paket med 4
15603450 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15693440 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31454500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur., vattenfri, 98-100,0 % (jodometrisk)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-83-7
Molekylformel Na2O3S
Molekylvikt (g/mol) 126.037
MDL-nummer MFCD00003503
InChI-nyckel GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
PubChem CID 24437
ChEBI CHEBI:86477
IUPAC-namn dinatrium;sulfit
LEDER [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Sulfite
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Vattenfri
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na2SO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 126.04g/mol
Procent renhet 98 to 100% (iodometric)
Kvalitet puriss. pa