Läs mer
Natriumsulfit, TRC
Produktkod. 30408813
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30408813 100 g
1 options
Produktkod. 30408813 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS689135100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Sulfite
CAS 7757-83-7
Kvantitet 100 g
Molekylformel Na2O3S
Synonym Sulfurous Acid Disodium Salt, Anhydrous Sodium Sulfite, Disodium Sulfite, E 221, S-WAT, Sulfurous Acid Sodium Salt, Sodium Sulfite Anhydrous
InChI formel InChI=1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium; Sulfit
Molekylvikt (g/mol) 126.04
Formel vikt 125.9364