Läs mer
Natriumsulfat, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10060420 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 10060420
Brand: JT Baker 0313.5000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Laboratoriereagens
Kemiska identifierare
CAS 7757-82-6
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Sulphuric acid disodium salt , Bisodium sulphate , Disodium sulphate
IUPAC-namn dinatriumsulfat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1429°C (1013 hPa)
Smältpunkt 888°C
pH 5.2 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall min. 99.0%
Förlust vid tändning max. 0.5%
Förpackning Plastflaska för fasta ämnen
Densitet 2.7 g/cm³ (20°C)