Läs mer
Natriumsulfatdekahydrat, TRC
Produktkod. 30419854
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30419854 25 g
1 options
Produktkod. 30419854 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS22440025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Sulphate Decahydrate
CAS 7727-73-3
Molekylformel 2 Na . O4 S . 10[H2 O]
Kvantitet 25 g
Synonym Sodium sulfate decahydrate
InChI formel InChI=1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium; sulfat; dekahydrat
Molekylvikt (g/mol) 322.195
Formel vikt 322.037