Läs mer
Natriumsulfidlösning, EP-klass, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11494739 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Uppenbar manipulation
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11494739 100 mL Uppenbar manipulation 100ml
1 options
Produktkod. 11494739 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1083901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad enligt Eur. Pharm. Kapitel 4 (4.1.1) och upprättad i en ISO 9001 anläggning. Natriumsulfidlösning, EP-klass, Reagecon™ är ett bruksfärdigt reagens med 12 g natriumsulfid utspädd till 100 ml med en vattenhaltig glycerollösning för användning i manuella och automatiserade titreringar.
Denna natriumsulfidlösning framställs genom att lösa 12 g natriumsulfid i 45 ml lösningsmedelsblandning av 10 delar vatten och 29 delar glycerol (85 %) och spädas med samma blandning till 100 ml.
  • Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
  • Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
  • Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta reagenser och volymetriska lösningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Sulfide
CAS 1313-84-4, 56-81-5, 7732-18-5
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Molekylformel H18Na2O9S
MDL-nummer MFCD00149184
Synonym Disodium sulphide nonahydrate
InChI-nyckel ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
IUPAC-namn dinatriumnonahydratsulfandiid
Molekylvikt (g/mol) 240.17
Formel vikt 240.2g/mol
Kvalitet Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 12g/100mL
Odör Hydrogen sulfide (rotten eggs)
Förpackning Uppenbar manipulation
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SODIUM SULPHIDE SOLUTION
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium sulphide