Läs mer
Natriumsulfit, BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 10645812 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10645812 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10645812 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 1777.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Laboratoriereagens
Specifikationer
Smältpunkt >500 °C
CAS 7757-83-7
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall minst 95%
Molekylformel H14Na2O10S
MDL-nummer MFCD00003503
InChI-nyckel WMJRPJZQQSSDBU-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
IUPAC-namn dinatriumheptahydratsulfit
Molekylvikt (g/mol) 252.14
Densitet 2,63 g/cm³ (20 °C)