Läs mer
Sodium Tartrate Dihydrate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10538450 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10538450 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10538450 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/6920/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 6106-24-7
Färg White
pH 7 to 9
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C4H8Na2O8
MDL-nummer MFCD00150035
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
InChI-nyckel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
LEDER O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;sodium;dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Formel vikt 230.08g/mol
Förpackning Plastic powder jar