Läs mer
Sodium Tartrate Dihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Produktkod. 31749380
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
31749380 500 g
1 options
Produktkod. 31749380 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer RDCS0890500B1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Tartrate
Namnnotering Dihydrat
CAS 6106-24-7
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Fine Crystals or Crystalline Powder
Kvantitet 500 g
Molekylformel C4H8Na2O8
MDL-nummer MFCD00150035
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
InChI-nyckel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
LEDER O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-namn disodium (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate dihydrate
Molekylvikt (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Procent renhet 99 till 101 %
Kvalitet ACS
Förpackning White Poly Wide Mouth Bottle