Läs mer
Natriumtartratdihydrat (färglösa kristaller), Fisher BioReagents
Produktkod. 10735114
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10735114 500 g Glasflaska 500g
1 options
Produktkod. 10735114 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP352500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6106-24-7 | C4H8Na2O8 | 230.08 g/mol
Glasflaska; 500 g
Detta natriumsalt används i buffertar för molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Tartrate Dihydrate
CAS 6106-24-7, 868-18-8
Färg Vitt
pH 7 till 9
Förlust vid torkning 15.61 to 15.71% (at 150°C)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H8Na2O8
MDL-nummer MFCD00150035
Kvantitet 500 g
Merck Index 15, 8812
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
Löslighetsinformation ≤0.005% Insoluble Matter
InChI-nyckel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
LEDER O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandisyra;natrium;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Formel vikt 230.08
Procent renhet 99.0 to 101.0%
Fysisk form Powder or Solid