Läs mer
Natriumtaurocholathydrat, 96 %
Beskrivning
Natriumtaurocholat är en gallsyra som har tvättmedelsförmåga; naturligt ytaktivt ämne. Det används för solubilisering av protein. Vid framställning av matsmältningsenzymer används det som emulgeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Natriumtaurocholathydrat är ett gallsyrakonjugat av taurin och kolsyra som fungerar som rengöringsmedel
- Natriumtaurocholat solubiliserar fetter i matsmältningssystemet
- Det är huvudkomponenten i gallsyra hos köttätande djur; metaboliter är också vanliga i mänsklig galla
Ansökan
- Natriumtaurocholathydrat kan användas som emulgeringsmedel för proteinisolering
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium taurocholate hydrate |
| Analysprocentintervall | 0.97 |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (50 mg/ml – klar lösning) |
| Formel vikt | 537,73 (Vattenfattig) |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.