missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 41945-48-6 |
| Färg | Brown |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | C28H47N2NaO8S |
| MDL-nummer | MFCD00036243 |
| Synonym | sodium glycotaurocholate |
| InChI-nyckel | PUODKHBECQMSKY-WJXMWLICNA-M |
| LEDER | [Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | sodium 2-{2-[(4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanamido]acetamido}ethane-1-sulfonate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?